Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Festwinkelrotor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12141680
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific™ Sorvall™ Zentrifuge RC 6 Plus
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12141680 Thermo Scientific™ Sorvall™ Zentrifuge RC 6 Plus 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12141680 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 46923
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Trennen Sie Proben mit dem Festwinkelrotor mit Bioseal-Technologie sicher bei maximalen Zentrifugalkräften.
Sichere Trennung der Proben bei maximaler g-Kraft mit Hilfe des Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Festwinkelrotors mit Bioseal-Technologie.
Eigenschaften:
Fiberlite Rotoren:
  • Verkürzte Laufzeiten bei höheren RZB-Werten dank Kohlefaserrotoren mit geringem Gewicht
  • Sorgt für eine strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständiger Bauweise.
  • 15 Jahre Garantie
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ RC-6 Plus Serie, Thermo Scientific™ Jouan KR22i Zentrifugen, Beckman™ J2 Serie, Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Empfohlen für:
Subzelluläre Fraktionen, Bakterienpelletierung, Lysat-Klärung, Zellmembranen, Saccharosegradienten-Isolierung von Mitochondrien, endoplasmatisches Retikulum und Gradiententrennung von Zellen mit Percoll, Ficoll, Optiprep oder Nycodenz Lösungen
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fiberlite F21-8 x 50y Festwinkelrotor
Material Kohlefaserverbundmaterial
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 8 x 50 ml
Max. RZB 52.400 × g
Max. Geschwindigkeit 21.000 U/min
Radius (metrisch) 106 mm
Min. Radius (metrisch) 33 mm
K-Faktor 669
Max. Schlauchlänge 115 mm
Max. Röhrchendurchmesser 29 mm
Nettogewicht 9,9 lb. (4,49 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Sorvall™ Zentrifuge RC 6 Plus
Winkel 34°
Min. RZB 16.299 × g
Biocontainment Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.