Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV großvolumiger Ausschwingrotor
Beschreibung
Führen Sie Verarbeitung von Mikrotiterplatten mit hohen Volumina mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV großvolumigen Ausschwingrotor durch.
Eigenschaften:
Fiberlite Rotoren:
- Leichtgewichtige Kohlefaserrotoren verkürzen Laufzeiten durch das Erreichen höherer Zentrifugalkräfte
- Das korrosions- und ermüdungsbeständige Material und die widerstandsfähige Bauweise gewährleisten strukturelle Integrität.
- Rotoren haben eine Garantie von 15 Jahren und sind mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen und Röhrchen kompatibel. So erhalten Sie eine Komplettlösung für die Zentrifugation.
Empfohlen für:
Pelletierung von Zellen und Zellrückständen, Proteinfällung, Plasmidreinigung und Ansammlung physiologischer Flüssigkeiten für Diagnosetests
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fiberlite H3-LV Ausschwingrotor für große Volumina für Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3 Serie |
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 28 Standard- oder 8 Deepwell-Platten |
| Max. RZB | 1.840 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 3.600 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F und SL 40F Zentrifugen |
| Winkel | 90° |
| Biocontainment | Ja |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient, weniger Abfall |