Learn More
Fisherbrand™ Faserpads für TV100-EBK, TV400-EBK Elektro-Blotter
Artikelnummer. 11774306
Click to view available options
Typ:
Faser-Pad
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11774306
Marke: Fisherbrand™ EBFPL
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hält gleichmäßigen Kontakt zwischen Gel und Membran aufrecht.
  • Zubehör für TV100-EBK, TV400-EBK Elektroblotter
  • Komprimiert das Gel gegen die Nitrozellulosemembran für einen gleichmäßigen Transfer
Spezifikation
Typ Faser-Pad
Menge 4/Pckg.
Abmessungen (L x B) 20.5 x 20 cm