missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibrillarin Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18671504 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18671504 100 μg 100 Mikroliter
18613524 25 μg 25 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18671504

Marke: Novus Biologicals NBP321414100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Fibrillarin Polyclonal antibody specifically detects Fibrillarin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fibrillarin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: EYRAWNPFRSKLAAAILGGVDQIHIKP
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Nuclear Envelope Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2091
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.