missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Fibrillarin Monoclonal Antibody (38F3)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11571330
Change view
Click to view available options
Menge:
250 μL
Packungsgröße:
250 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11571330 250 μL 250 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11571330

Marke: Invitrogen™ MA122000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Nop1p / Fibrillarin was originally identified as a nucleolar protein of bakers yeast, Saccharomyces cerevisiae (accession P15646). The Nop1p protein is essential for yeast viability and is localized in the nucleoli. The human homologue of Nop1p is fibrillarin (accession P22087) a component of the nucleolar small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particle. The human fibrillarin gene is located on chromosome 19 (19q13. 1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fibrillarin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 38F3
Konzentration Conc. Not Determined
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Tissue culture supernatant with 10mM sodium azide
Gen fbl
Gen-Zugriffsnummer P15646, P22087, P22509, P35550, Q22053
Gen-Alias 34 kDa nucleolar scleroderma antigen; 34-kD nucleolar scleroderma antigen; AL022665; AT20009p; CELE_T01C3.7; CG5725; CG5725-PA; CG5725-PB; CG5725-PC; CG5725-PD; CG5725-PE; CG5725-PF; CG5725-PG; Dmel\CG5725; Dmel_CG5725; dPANK; dPANK/Fbl; Fbl; fbl-PA; fbl-PB; fbl-PC; fbl-PD; fbl-PE; fbl-PF; fbl-PG; FIB; FIB1; fib-1; fibrillarin; FLRN; fumble; histone-glutamine methyltransferase; LD24618p; LP11571p; nucleolar protein 1; PANK; pantothenate kinase; RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1; RNU3IP1; rRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin; T01C3.7
Gensymbole fbl, fib-1, Nop1p
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Yeast nuclear preparation (S. cerevisiae).
Menge 250 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14113, 179999, 2091, 292747, 46234, 851548
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Drosophila, Yeast, C. elegans, Plant
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.