Learn More
Novus Biologicals™ Fibrin Degradation Product E Native Protein
Artikelnummer. 18651489 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18651489 0,1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18651489
Marke: Novus Biologicals™ NBP262457
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zusammensetzung Glycine buffered saline
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 50 kDa
Menge 0,1 mg
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Rekonstitution Reconstitute with 1.0 mL distilled water. Care should be taken during reconstitution as the protein may appear as a film (at the bottom of the vial. Gently mix vial after reconstitution.)
Forschungskategorie Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication
Protein Fibrin Degradation Product E