Learn More
Thermo Scientific™ Fibroblast Growth Factor 18, human
Artikelnummer. p-7076721
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15448659
Marke: Thermo Scientific™ J67166.Y&
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Molekulargewicht 21.1 kd
Menge 5 μg
Verpackung Plastic Bottle
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Form Lyophilized