missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibronectin Antibody (CL3730) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61633JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fibronectin Monoclonal antibody specifically detects Fibronectin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Fibronectin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| CIG, ED-B, fibronectin 1, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, SMDCF | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P02751, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 2335 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3730 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur