missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibulin 1 Antibody (CL0337) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52918JF525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fibulin 1 Monoclonal antibody specifically detects Fibulin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Fibulin 1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| FBLN, FIBL1, FIBL-1, fibulin 1, fibulin-1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P23142, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 2192 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0337 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur