Learn More
Fibulin 2 Antibody (2A2), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18395068 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18395068 0.1 mg 0.01 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18395068
Marke: Novus Biologicals H00002199M05
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Fibulin 2 Monoclonal antibody specifically detects Fibulin 2 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Fibulin 2
Anwendungen ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2A2
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_001989
Gen-Alias FIBL-2, fibulin 2, fibulin-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen FBLN2 (NP_001989, 1076 a.a. ~ 1184 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. FLECQNSPARITHYQLNFQTGLLVPAHIFRIGPAPAFTGDTIALNIIKGNEEGYFGTRRLNAYTGVVYLQRAVLEPRDFALDVEMKLWRQGSVTTFLAKMHIFFTTFAL
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2199
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ