Learn More
Melford Ficoll
Artikelnummer. 30018264
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 30018264
Marke: Melford F1040025.0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ficoll is an uncharged polymer of sucrose widely used for stabilizing cells and isolation of nuclei and organelles.
Ficoll is an uncharged polymer of sucrose widely used for stabilizing cells and isolation of nuclei and organelles. Also used in Denhardt's Reagent and in gel loading buffers.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ficoll
CAS 26873-85-8
Menge 25 g