Learn More
Melford Ficoll
Artikelnummer. 30018265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018265 5 g 5 Gramm
30018264 25 g 25 Gramm
30018263 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018265 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. F104005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ficoll ist ein ungeladenes Polymer der Saccharose, das häufig zur Stabilisierung von Zellen und zur Isolierung von Zellkernen und Organellen verwendet wird.
Ficoll ist ein ungeladenes Polymer der Saccharose, das häufig zur Stabilisierung von Zellen und zur Isolierung von Zellkernen und Organellen verwendet wird. Wird auch in Denhardts Reagenz und in Gel-Ladepuffern verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ficoll
CAS 26873-85-8
Menge 5 g