Learn More
Cytiva Ficoll PM400
Artikelnummer. 11580724 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11580724 100 g 100 Gramm
11590724 500 g 500 Gramm
11570724 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11580724 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17030010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Saccharosepolymere mit hoher Molekülmasse (), die durch Copolymerisierung von Saccharose mit Epichlorhydrin gebildet werden Cytiva™ Ficoll PM400 ist ein synthetisches neutrales, stark verzweigtes, hydrophiles Polymer aus Saccharose, das zur Herstellung von Dichtegradienten zur Trennung von Zellen und subzellulären Komponenten durch Zentrifugation oder Sedimentation bei Einheitsdichte verwendet wird.
  • Zur Erstellung von Dichtegradienten zur Trennung von Zellen und subzellulären Komponenten durch Zentrifugation oder Sedimentation mit Hilfe der normalen Schwerkraft
  • Neutrales, hochverzweigtes hydrophiles Saccharosepolymer, das in wässrigen Lösungen gut löslich ist
  • Konzentrationen von bis zu 50 % (w/v) mit Dichten von bis zu 1.2 g/ml sind möglich
  • Verfügt über bessere osmotische Eigenschaften als Saccharose
  • Funktionale und morphologische Integrität bleibt erhalten
  • Geeignet zur Trennung von Zellen, die empfindlich auf Zentrifugation reagieren sowie Trennung von Zellen mit ähnlicher Dichte, aber unterschiedlicher Größe
  • Durchdringt keine biologischen Membranen
  • Dient als Rohmaterial zur Zubereitung von Ficoll-Paque-Gradienten
  • Weitere Anwendungsbereiche sind Elektrophorese, Hybridisierung, Kryokonservierung und als Hapten-Carrier
  • Lieferung erfolgt als trockene Pulver
  • Anwendung bei der Herstellung von Dichtegradienten zur Trennung und Isolierung von eukaryotischen Zellen, Organellen und Bakterien, als Stabilisierungsmittel sowie als Trennmedium zur Isolierung von Lymphozyten
  • Anwendung bei bestimmten Nährmedien, bei der Nukleinsäure-Hybridisierung, Elektrophorese und immunologischen Untersuchungen
  • Anwendung bei der Gradientenzentrifugation mit allen Typen von Zentrifugenrotoren und bei der Sedimentation mit Hilfe der normalen Schwerkraft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellisolierung
Viskosität ≈ 17 ml/g
Endotoxin-Gehalt 0,12 EU/mg
Farbe Weiß
Produkttyp Zentrifugationsmedien
dimDensity 1,2 g/mL
Form Pulver