Learn More
(±)-Filbertone, TRC
Artikelnummer. 30390440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390440 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390440 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF33700010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Filbertone
CAS 102322-83-8
Summenformel C8H14O
Menge 10 g
Synonym (E)-5-Methyl-2-hepten-4-one
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
SMILES CCC(C)C(=O)\C=C\C
IUPAC-Name (E)-5-Methylhept-2-en-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
Formelmasse 126.1045