Learn More
Hamilton Füll-/Dosierrohr, 11 bis 20 Gauge
Artikelnummer. 17811074
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
Custom, zwischen 3,93 und 196,8 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
17811074 Custom, zwischen 3,93 und 196,8 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17811074 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 10106177
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anpassbare Schlauchmontage für Füll- und Dosieranwendungen. Ermöglicht die Auswahl von 11 bis 20 Gauge-, Längen- und Rohrendtypen, um den Laboranforderungen gerecht zu werden.
  • Anpassbare Rohrbaugruppe (PN: 10106177) entwickelt für präzise Flüssigkeitshandhabungsanwendungen
  • Beinhaltet eine präzisionsgefertigte 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK Fitting für sichere und zuverlässige Verbindungen
  • Konfigurierbar mit individuell angepassten FEP- oder PTFE-Schlauchen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen
  • Ausgestattet mit Dehnentlastungsfeder(n), um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Belastung der Rohre zu reduzieren
  • Das Füllrohr verfügt über ein stumpfes Ende, das das einfache Einführen in Flüssigkeitsreservoirs ermöglicht
  • Das Dosierrohr verfügt über eine konische Spitze, um die Dosiergenauigkeit zu verbessern
  • Erhältlich in 12- oder 18-Gauge-Optionen
  • Kompatibel mit Microlab Verdünnern und Spendern der 700er-Serie
Spezifikation
Produkttyp Pumpenschläuche
Gauge 11 bis 20
Länge (angloamerikanisch) Custom, zwischen 3,93 und 196,8 in.