Learn More
Buerkle™ Füllschaufel für Lebensmittel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
310 mm
355 mm
Breite (metrisch):
110 mm
138 mm
167 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Lebensmittel (FDA und EU Nr. 10/2011)
- Polypropylen hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen
- Auch zum Kochen von Produkten verwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA und (EU) Nr. 10/2011 |
| Produkttyp | Füllschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
| Breite (metrisch) | 167 mm |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 355 mm |