Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 10-Dia-Tablett
Artikelnummer. 30226317
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226317 Weiß 10 Stück
30226318 Blau 10 Stück
30226319 Gelb 10 Stück
30226320 Rot 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30226317 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. WEX110201B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.78 €
    42.26 € / 10 Stück
    Sparen 16.52 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die FiloSlide 10 Objektträgerkassetten verfügen über eine praktische 360°-Aufhängung.° Die Abdeckklappe lässt sich platzsparend nach hinten falten. Auf der Klappe befindet sich ein Index, und eine Vertiefung an der Innenseite dieser Klappe verhindert, dass feuchte Dias am Brett kleben bleiben.
  • Die FiloSlide 10-Schale mit den Maßen 335 mm x 102 mm verfügt über eine einzelne Spalte mit 10 Vertiefungen.
  • Jeder Schlitten verfügt über ein eigenes, individuell nummeriertes Schnellverschlussfach.
  • Hergestellt aus Massivholz und erhältlich in sechs Farben, darunter Schwarz, Weiß, Gelb, Blau, Grün und Rot.
  • Dies ermöglicht es Laboren, verschiedene Arten von Arbeitslasten oder unterschiedliche Anwendungen farblich zu kennzeichnen.
  • Hauptvorteile:
  • 360° Die Abdeckklappe spart Arbeitsfläche
  • Verschiedene Farben stehen zur Verfügung, um die Ressourcenverteilung im Team zu erleichtern.
  • Daumenrillen zum einfachen Herausnehmen der Dias
  • Robust, vielseitig einsetzbar und kostensparend
Spezifikation
Typ Objektträgerhalter
Objektträgerkapazität 10