Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 100er-Packung
Artikelnummer. 30226306
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Black
Blau
Orange
White
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226306 White 1 Stück
30226305 Black 1 Stück
30226307 Blau 1 Stück
30226308 Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30226306 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. WEQ040200A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.10 €
    13.72 € / 1 Stück
    Sparen 5.38 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese robuste FiloSlide-Box bietet eine sichere und kostengünstige Aufbewahrung für Mikroskop-Objektträger.
  • Hauptvorteile:
  • Stapelbar
  • Schnappverschluss zum Schutz vor Staub
  • Spritzwassergeschützt
  • Der doppelt klappbare Deckel verhindert Verlust oder Bruch.
  • Eine Indexkarte zur einfachen Identifizierung der Proben ist beigefügt.
  • Kann bis zu 100 Mikroskop-Objektträger speichern
Spezifikation
Typ Slide Box
Objektträgerkapazität 100
Farbe White