Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 100 BOX (FÜR SUPA MEGA DIAS)
Artikelnummer. 30226309
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blue
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30226309 Blue 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226309 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. WEQ090600A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die robuste FiloSlide-Kunststoffbox bietet eine sichere und kostengünstige Aufbewahrung für Mikroskop-Objektträger (bis zu 100 Supa Mega-Objektträger). Sie lassen sich platzsparend stapeln und verfügen über einen Schnappverschluss, der Schmutz und Staub fernhält.
  • Die Boxen sind zudem spritzwassergeschützt und enthalten eine Indexkarte zur einfachen Identifizierung der Proben.
  • Hauptvorteile:
  • Speichert bis zu 100 Supa Mega-Dias
  • Spritzwassergeschützt
  • Indexkarte enthalten
  • Stapelbar zur einfachen Aufbewahrung
Spezifikation
Typ Slide Box
Objektträgerkapazität 100
Farbe Blue