Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 25er-Packung
Artikelnummer. 30226299
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Orange
Red
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226299 Blau 1 Stück
30226297 Schwarz 1 Stück
30226298 Weiß 1 Stück
30226300 Orange 1 Stück
30226301 Red 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30226299 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. WEQ020600A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.10 €
    7.98 € / 1 Stück
    Sparen 3.12 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese robuste FiloSlide-Box bietet eine sichere und kostengünstige Aufbewahrung für Mikroskop-Objektträger.
  • Hauptvorteile:
  • Stapelbar
  • Schnappverschluss zum Schutz vor Staub
  • Spritzwassergeschützt
  • Der doppelt klappbare Deckel verhindert Verlust oder Bruch.
  • Eine Indexkarte zur einfachen Identifizierung der Proben ist beigefügt.
  • Kann bis zu 25 Mikroskop-Objektträger speichern
Spezifikation
Typ Objektträgerkasten
Objektträgerkapazität 25
Farbe Blau