Learn More
Macherey-Nagel™ X50 Papier zum Aufsaugen von Flüssigkeiten MN 224 Format: 37x100 mm,
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
3,7 x 10cm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Bestellinformation
WidthMetric
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White |
| Format | Blatt |
| Material | Cellulose |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Absorbiert Flüssigkeiten aus mikroskopischen Präparaten |
| Güte | MN 224 |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Typ | Papier |
| Abmessungen (L x B) | 3,7 x 10cm |
| Länge (metrisch) | 3,7 cm |
| Mehr anzeigen |