Learn More
Glassco Laboratory Equipments Filtrationsglasflasche
Beschreibung
- Glasfilterkolben mit Glasanschlüssen
- Erhältlich in 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml Kapazitäten
- Schwere Wände, die für Hochvakuum ausgelegt sind
- Hergestellt aus 3,3-Borosilikat-Glas
- Bedruckt mit langlebiger weißer Emaille
- Angeboten ohne Abschluss
- Chemisch beständig
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttyp | Filtrierflasche |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Nein |
| Mouth Style | Heavy Duty Rim |
| Sterilität | Unsteril |
| Bodenform | Flach |
| Oberflächenbehandlung | Keine |