Learn More
Glassco Laboratory Equipments Filtrationsglasflasche
Artikelnummer. 31937675
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31937675 250 mL 6 Stück
31937653 100 mL 6 Stück
31937666 500 mL 6 Stück
31937664 1000 mL 6 Stück
31937685 2000 mL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31937675 Lieferant Glassco Laboratory Equipments Lieferanten-Nr. EU074.202.02
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glasfiltrationskolben mit Glasverbindung für Laborfiltrationsanwendungen.
  • Glasfilterkolben mit Glasanschlüssen
  • Erhältlich in 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml Kapazitäten
  • Schwere Wände, die für Hochvakuum ausgelegt sind
  • Hergestellt aus 3,3-Borosilikat-Glas
  • Bedruckt mit langlebiger weißer Emaille
  • Angeboten ohne Abschluss
  • Chemisch beständig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Produkttyp Filtrierflasche
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Mouth Style Heavy Duty Rim
Sterilität Unsteril
Bodenform Flach
Oberflächenbehandlung Keine