Learn More
Kartell™ Filtrations- und Vakuumexsikkatoren
Beschreibung
- Transparente Abdeckung aus Polycarbonat dichtet mit einem in den Flansch der Polypropylenbasis eingesetzten O-Ring aus Neopren ab
- Anfangsvakuum mit wenig Fett auf dem O-Ring aufgetragen
- Abnehmbare Wanne zum Aufbewahren eines Trockenmittels
- Inklusive Vakuum-Ablasshahn/Rückschlagventil
- Durch den speziell gerillten Stopfen in der Baugruppe kann die Luft bei Bedarf sehr langsam wieder eindringen, um den Inhalt nicht zu beschädigen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen/Polycarbonat |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 4,35 L |
| Höhe (metrisch) | 230 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 175 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |