Learn More
Kartell™ Polypropylen-Rückschlagventil
Artikelnummer. 11919888
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12/13/15 mm nominal
8/9/10 mm nominal
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11919888
Marke: Kartell™ 0041800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindern einen Rückfluss des Wassers bei einem Druckabfall. Kartell™ Filtrations- und Vakuumpumpen eignen sich für sämtliche Rohrsysteme und Vakuumschläuche.
Verhindert den Rückfluss von Wasser, wenn der Druck abfällt.Kartell™ Filtrations- und Vakuumpumpen eignen sich für sämtliche Schlauchsysteme und Vakuumschläuche.
  • Mit gerippten konischen Enden
  • Mindestsicherheitsdruck: 0.07 bar bei Raumtemperatur (20 °C)
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Nennaußendurchmesser – 8/9/10 mm; Senken-Außendurchmesser – 7,8/10,0 mm; konische Verbindungsröhrchen:7,8/10,0 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Innere Polypropylen-Scheibe/Dutral
Außendurchmesser (metrisch) 8/9/10 mm nominal
Zur Verwendung mit Für sämtliche Schlauchsysteme und Vakuumschläuche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Maximaler Druck 0,07 bis 2 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Rückschlagventil