Learn More
Kartell™ Polypropylen-Rückschlagventil
Beschreibung
Verhindert den Rückfluss von Wasser, wenn der Druck abfällt.Kartell™ Filtrations- und Vakuumpumpen eignen sich für sämtliche Schlauchsysteme und Vakuumschläuche.
- Mit gerippten konischen Enden
- Mindestsicherheitsdruck: 0.07 bar bei Raumtemperatur (20 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | Nennaußendurchmesser – 8/9/10 mm; Senken-Außendurchmesser – 7,8/10,0 mm; konische Verbindungsröhrchen:7,8/10,0 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Innere Polypropylen-Scheibe/Dutral |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8/9/10 mm nominal |
| Zur Verwendung mit | Für sämtliche Schlauchsysteme und Vakuumschläuche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Maximaler Druck | 0,07 bis 2 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Produkttyp | Rückschlagventil |