Learn More
Fimasartan, TRC
Artikelnummer. 30391362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30391362 100 mg
30391027 250 mg
30403537 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30391362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF342040100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 247257-48-3
Summenformel C27 H31 N7 O S
Molekulargewicht (g/mol) 501.65
Synonym 5-Pyrimidineethanethioamide, 2-butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 5-Pyrimidineethanethioamide, 2-butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 2-Butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-5-pyrimidineethanethioamide, 2-n-Butyl-5-dimethylaminothiocarbonylmethyl-6-methyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pyrimidin-4(3H)-one, Fimasartan, Kanarb
IUPAC-Name 2-[2-Butyl-4-methyl-6-oxo-1-[[4-[2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]Pyrimidin-5-yl]-N,N-Dimethylethanethioamid
SMILES CCCCC1=NC(=C(CC(=S)N(C)C)C(=O)N1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fimasartan
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H31N7OS/c1-5-6-11-24-28-18(2)23(16-25(36)33(3)4)27(35)34(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,5-6,11,16-17H2,1-4H3,(H,29,30,31,32)
Formelmasse 501.2311