missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fimasartan, TRC

Artikelnummer. 30403537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403537 10 mg
30391362 100 mg
30391027 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30403537 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF34204010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 247257-48-3
Summenformel C27 H31 N7 O S
Molekulargewicht (g/mol) 501.65
Synonym 5-Pyrimidineethanethioamide, 2-butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 5-Pyrimidineethanethioamide, 2-butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 2-Butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-5-pyrimidineethanethioamide, 2-n-Butyl-5-dimethylaminothiocarbonylmethyl-6-methyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pyrimidin-4(3H)-one, Fimasartan, Kanarb
IUPAC-Name 2-[2-Butyl-4-methyl-6-oxo-1-[[4-[2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]Pyrimidin-5-yl]-N,N-Dimethylethanethioamid
SMILES CCCCC1=NC(=C(CC(=S)N(C)C)C(=O)N1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fimasartan
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H31N7OS/c1-5-6-11-24-28-18(2)23(16-25(36)33(3)4)27(35)34(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,5-6,11,16-17H2,1-4H3,(H,29,30,31,32)
Formelmasse 501.2311
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.