Learn More
Thermo Scientific Chemicals Finasterid, 98 %
Artikelnummer. 15472192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15472192
Marke: Thermo Scientific Chemicals 458000010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Finasterid, CAS-Nr. 98319-26-7, ist ein 5α-Reduktase-Inhibitor, der die Umwandlung von Testosteron blockiert und die Neurosteroid-Produktion hemmt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Finasterid ist ein Inhibitor des Enzyms 5α-Reduktase, das Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT) umwandelt
  • Finasterid wurde auch in der Neurowissenschaft untersucht, da 5α-Reduktase-Enzyme im zentralen Nervensystem vorhanden sind
  • Finasterid überquert nachweislich die Blut-Hirn-Schranke und blockiert die Produktion von Neurosteroiden
Anwendungen
  • Finasterid wird hauptsächlich in Studien zur Prostatahyperplasie und zu Tumoren in Mäusen verwendet und kann in vitro oder in vivo in Bezug auf seine Auswirkungen auf Hyperplasie, Proliferation und antioxidative Aktivität untersucht werden
  • Die Aktivität von Finasterid wurde außerdem in Hirn-, Leber- und Hodengewebe untersucht
  • Es wurde gezeigt, dass die In-vivo-Injektion von Finasterid die Neurogenese verringert und die neuronale Plastizität bei Mäusen beeinflusst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98319-26-7
Summenformel C23H36N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 372.54
InChI-Schlüssel DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Synonym finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
PubChem CID 57363
ChEBI CHEBI:5062
IUPAC-Name (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-Tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]chinolin-1-carboxamid
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Finasteride
Schmelzpunkt 252.0°C to 254.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very slightly soluble.
Formelmasse 372.54
Reinheit (%) 98%