Learn More
Thermo Scientific Chemicals Finasterid, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Finasterid ist ein Inhibitor des Enzyms 5α-Reduktase, das Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT) umwandelt
- Finasterid wurde auch in der Neurowissenschaft untersucht, da 5α-Reduktase-Enzyme im zentralen Nervensystem vorhanden sind
- Finasterid überquert nachweislich die Blut-Hirn-Schranke und blockiert die Produktion von Neurosteroiden
Anwendungen
- Finasterid wird hauptsächlich in Studien zur Prostatahyperplasie und zu Tumoren in Mäusen verwendet und kann in vitro oder in vivo in Bezug auf seine Auswirkungen auf Hyperplasie, Proliferation und antioxidative Aktivität untersucht werden
- Die Aktivität von Finasterid wurde außerdem in Hirn-, Leber- und Hodengewebe untersucht
- Es wurde gezeigt, dass die In-vivo-Injektion von Finasterid die Neurogenese verringert und die neuronale Plastizität bei Mäusen beeinflusst
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Finasteride |
| Schmelzpunkt | 252.0°C to 254.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: very slightly soluble. |
| Formelmasse | 372.54 |
| Reinheit (%) | 98% |