Learn More
Heidolph™ Findenser™ Mini-Wasserkondensatoren
Product Code. 16479443 Shop All Heidolph Instruments Products
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
Unit Size:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Standard-Konusverbindung Unit Size
16479443 NS 14/14 1 Stück
16605155 NS 19/19 1 Stück
16632702 NS 24/24 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 16479443 Supplier Heidolph™ Supplier No. 5058182000
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieser Hochleistungskondensator ersetzt den Bedarf an wassergekühlten Kondensatoren in über 95 % aller Rückflussreaktionen und spart so Wasser, Platz und Kosten.
Der Findenser™ besteht aus einer Glassäule und einer gerippten Aluminiumgehäusehülle. Eine kleine Menge eingekapselter Thermoflüssigkeit, die sich zwischen der Glassäule und der Aluminiumhülle befindet, überträgt die Wärme vom Glas auf die gerippte Aluminiumhülle. Die dabei entstehende Wärme wird dann über die innovative Struktur der Aluminiumlamellen nach außen abgeleitet. Bei der Verwendung in Laborabzugshauben bietet der Findenser™ eine Kühlleistung, die den wassergekühlten Systemen in keiner Weise unterlegen ist.
  • Für Synthesen unter Rückfluss
  • Die große Oberfläche der Aluminiumlamellen garantiert eine hervorragende Wärmeübertragung
  • Zur Verwendung mit Lösungsmittelvolumina von bis zu 125 ml
  • Kann mit Standard-Laborklammern oder mit dem Findenser™ Befestigungskit (separat erhältlich) befestigt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kondenswasser
Länge (metrisch) 275 mm
Material Glas, Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborartikel aus Glas
Länge (angloamerikanisch) 10,8 in.
Standard-Konusverbindung NS 14/14
Verbindungstyp Konus/Buchse