Learn More
Wheaton™ Pasteur-LDPE-Pipette mit Feinspitze
Artikelnummer. 16414999
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsart:
10/Pckg.
20/Pckg.
Einzeln verpackt
Großpackungsbeutel
Packungsgröße:
1500 Stück
3000 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsart Packungsgröße
16414999 Großpackungsbeutel 3000 Stück
16424999 10/Pckg. 1500 Stück
16434999 Einzeln verpackt 500 Stück
16444999 20/Pckg. 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16414999 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. 711117F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 €
    337.83 € / 3000 Stück
    Sparen 82.17 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
  • Für Flüssigkeitstransfer
  • Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Saugvolumen (metrisch) 1 ml
Kalibriert Nein
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Material LDPE
Sterilität Unsteril
Tropfen/ml 20 μl
Skala Nein
Ausführung oben Saugbalg
Verpackungsart Großpackungsbeutel
Länge (metrisch) 102 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch