Learn More
Heinz Herenz Feinspitzen-LMS-Abstrich Thio-Bouillon
Artikelnummer. 30158308
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
30158308 Steril 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158308 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1020313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.60 €
    456.39 € / 150 Stück
    Sparen 249.21 €
    35% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält 2 ml flüssiges Thio-Bouillonmedium. Steril.
Unsere Transport- und Probenentnahmetupfer enthalten spezielle Applikatoren und Reagenzgläser mit verschiedenen flüssigen Medien, die speziell für den Transport und die Aufbewahrung mikrobiologischer Proben entwickelt wurden.
  • Das flüssige Medium ermöglicht die Aufteilung des Probenmaterials und somit die Durchführung mehrerer Tests mit einer einzigen Probe.
  • Die gebrauchsfertigen Geräte werden in einer leicht zu öffnenden Peel-Packung geliefert.
  • Die Sollbruchstelle im Schaft des Applikators ermöglicht einen sicheren und hygienischen Arbeitsablauf.
  • Die Standardgröße der Reagenzgläser mit Schraubverschluss vereinfachte die Verwendung mit automatischen Analysegeräten.
  • Die Reagenzgläser sind mit Etiketten versehen, um eine genaue Probenidentifizierung zu ermöglichen.
  • Die Artikel werden gemäß den Bedingungen von GMP (Gute Herstellungspraxis) und zertifiziert nach DIN EN ISO 13485. Dies gewährleistet eine hohe Qualität.
  • Unsere Tupfer sind steril (SAL 106), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch.
Spezifikation
Produkttyp Transport- und Abstrichtupfer
Format Tupfer
Sterilität Steril
Farbe Weiß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X150 LMS-Swab Thio Broth, foam swab, standard tip, black screw cap, 2ml of Thio Broth medium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium thioglycolate