Learn More
Beskrivelse
- Material: Niedrigdichtes Polyethylen (LDPE)
- Verpackung: Die nicht-sterilen Transfer-Pipets von Globe Scientific sind in einer einzigartigen Spenderbox verpackt. Diese praktische Box ist klein und kompakt und ideal für den Einsatz auf der Werkbank. Die klappbare Frontplatte lässt sich für schnellen Zugang zu den Pipeten öffnen und kann geschlossen werden, wenn sie nicht verwendet werden, um den Inhalt sauber zu halten.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Saugvolumen (metrisch) | 3.2 mL |
| Kalibriert | Nein |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Tropfen/ml | 50 |
| Skala | Nein |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Verpackungsart | 250/Pk., 8 Pk/Cs. |
| Farbe | Naturfarben |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?