Learn More
Ekastu Safety™ Feinstaubfiltermaske
Beschreibung
- Mit Abkühlventil
- Mit farbcodiertem Nasenstück und Ausatemventil
- Schutz vor toxischen und hochtoxischen Partikeln bis zum 50-fachen NPF-Wert
- Stufenlos verstellbares Gurtzeug
- Die breite, mit Baumwolle gefütterte innere Dichtlippe garantiert eine enge und bequeme Passform sowie Sicherheit
- Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP3 NR
- Spezielles Design für Träger von EKASTU-Brillen und -Schutzbrillen
- In Originalverpackung: 5 Jahre Haltbarkeit
- 5 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Beständig gegen | 160 l/min, konstanter Durchfluss max. 3,0 mbar |