Learn More
Ekastu Safety™ Feinstaubfiltermaske
Artikelnummer. 10371722
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
160 l/min.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate
10371722 160 l/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10371722 Lieferant Ekastu Safety™ Lieferanten-Nr. 411181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.30 €
    16.00 € / 12 Stück
    Sparen 1.30 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Schutz vor leicht toxischen und schädlichen Partikeln bis zum 12.5-fachen NPF-Wert. Die EKASTU Safety™ Mandil FFP2 Filter-Gesichtsmaske ist in der Originalverpackung fünf Jahre lang haltbar.
  • Mit farbcodiertem Nasenbügel
  • Zum Schutz vor leicht toxischen und schädlichen Partikeln bis zum 10-fachen NPF-Wert
  • Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2 NR
  • In Originalverpackung: 5 Jahre Haltbarkeit
  • 12 Stück pro Packung
Spezifikation
Farbe Weiß
Flussrate 160 l/min.
Druck 3,0 mbar