Learn More
Ekastu Safety™ Feinstaubfiltermaske
Beschreibung
- Mit Abkühlventil
- Mit farbcodiertem Nasenstück und Ausatemventil zur sofortigen Identifizierung der Schutzklasse gegen feine inerte Partikel bis zum 4.5-fachen NPF-Wert
- Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR
- In Originalverpackung: 5 Jahre Haltbarkeit
- 12 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Filtertyp | FFP1 |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Beständig gegen | 160 l/min, konstanter Durchfluss max. 3,0 mbar |