Learn More
Fingolimodhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17944276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17944276 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17944276 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3554.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fingolimodhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Fingolimod Hydrochloride
CAS 162359-56-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fingolimod Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H33 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera
InChI-Formel InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
IUPAC-Name 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 343.93
Menge 250 mg
Formelmasse 343,2278 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.