Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit Fixvolumen
Descripción
Schützen Sie Proben vor Kontamination mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit Fixvolumen – mit einstellbarer Fingerstütze, antimikrobieller Oberfläche und Super-Blow-Out-Kolben für Volumina von 50 μl und kleiner. Die Finnpipette F1 Pipette mit festem Volumen ermöglicht einen leichtgängigen, gleichmäßigen Pipettiervorgang mit patentiertem Soft-Touch-Spitzenabwurf für maximalen Anwenderkomfort. Die antimikrobielle Oberfläche hilft, die Pipette auch ohne zusätzliche Reinigungsmittel zur Oberflächendekontamination sauber zu halten. Die gesamte Pipette ist unempfindlich gegenüber UV-Strahlung, Reagenzien und Feuchtigkeit.
- Antimikrobielle Oberfläche: Silber (Ag) erzeugt eine Pipettenoberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen hemmt.
- Drehbare Fingerstütze: Die Fingerstütze kann zur Erzielung einer optimalen Pipettierposition um 120° gedreht werden.
- Leichtgängiges, gleichmäßige Pipettieren: Ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Ergebnisse.
- Super-Blow-Out-Kolben mit Volumina von 50 μl und niedriger: Gewährleistet die Abgabe von Mikro-Tropfen.
- Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf: Minimiert die für den Spitzenabwurf erforderliche Kraft.
Especificaciones
Especificaciones
| Genauigkeit | + / -4% |
| Beschreibung | F1 Fest Volume Single Channel |
| Zur Verwendung mit | FinnTip™ Flex 10, 10, 20 Micro, 50 Micro |
| Modell | F1 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Pipette mit festem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 1 μl |
| Präzision | 4% |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.