Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Multistepper
Product Code. 10591151
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1250 μl
50 bis 250 μl
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisch) unitSize
10591151 1250 μl 1 Stück
11892991 50 bis 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10591151 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 2206590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Die Thermo Scientific Finnpipette Multistepper verringert das Fehlerrisiko und erhöht die Produktivität bei Immunoassay-Applikationen.
Die Thermo Scientific Finnpipette Multistepper verringert das Fehlerrisiko und erhöht die Produktivität bei Immunoassay-Applikationen.
Diese leichte und bedienfreundliche Repeater-Pipette erlaubt die gleichzeitige Abgabe mit 8 Kanälen. Speziell ausgelegt auf die Arbeit mit Mikrotiterplatten hilft die Finnpipette Multistepper dabei, Routinelaborverfahren zu beschleunigen.
Bauweise/Design
  • Universalgriff auch passend für die sieben Einkanal Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper
  • Leiche Bauweise minimiert Ermüdung der Hand bei wiederholtem Dispensieren
  • Separater Spitzenabwurf für die sichere und einfache Entsorgung der Pipettenspitze
  • Breite Fingerstütze minimiert die Belastung der Hand des Anwenders
  • Modul ist um volle 360° drehbar, optimale Effizienz für Rechts- und Linkshänder
Kompatibel mit:
Geeignet für Finntip Multistepper 1500 μl-Spitzen. Diese sind extra lang und mit einem größeren Luftraum zwischen Flüssigkeit und Spitzenkonus ausgestattet, um eine Kontamination zu verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 8-Kanal- Modul nur
Zur Verwendung mit Mikrotiterplatte
Anzahl Kanäle 8
Typ Multistepper Pipette
Volumen (metrisch) 1250 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.