Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i Elektronische Mehrkanalpipette
Click to view available options
Enthält:
Nur Pipettenständer
Pipetter, Pipettenständer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kombinieren Sie Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i elektronische Mehrkanalpipetten mit unserem verstellbaren Pipettenständer zu einem ökonomischen halbautomatischen System zur schnellen Entwicklung und Anwendung massenspektrometrischer Immunassays (MSIA). Jede Novus i enthält ein individuelles MSIA-Menü für eine weitere Vereinfachung der Pipettenprogrammierung, welches zu MSIA-Anwendungen komplementär ist.
Eigenschaften:
- Vereinfachen Sie MSIA-Methoden unter Verwendung von Finnpipette Novus i Pipetten auf dem Pipettenständer
- Neue Software ermöglicht mit einmaliger Betätigung des Auslösers von 1 bis 999 Aufnahme- und Abgabezyklen
- Gleichzeitiges Aufladen des Akkus, während die Pipette auf dem verstellbaren Pipettenständer zur Probenverarbeitung eingesetzt wird
- Die Pipettierfunktionen umfassen u. a. Vorwärts-, Rückwärts-, Verdünnungs- und schrittweises Pipettieren, Mischen, sequenzielle Stufenpipettierung sowie neun Ansaug-/Dispensiergeschwindigkeiten
Kompatibel mit:
Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.'S™ (separat zu bestellen)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Finnpipette Novus i Elektronische 12-Kanal-Pipette und Pipettenständer |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 300 μl |
| Produkttyp | 12-channel Electronic Pipetter |
| Enthält | Pipetter, Pipettenständer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.S |
| Produktlinie | Finnpipette Novus i |