Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i Elektronische Mehrkanalpipette
Artikelnummer. p-4555261
Change view
Click to view available options
Enthält:
Nur Pipettenständer
Pipetter, Pipettenständer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
15102589 Nur Pipettenständer 1 Stück
15122589 Pipetter, Pipettenständer 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15102589
Marke: Thermo Scientific™ 991S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombinieren Sie diese Pipetten mit unserem verstellbaren Pipettenständer zur Unterstützung der MSIA-Probenanreicherung mit niedrigem Durchsatz.
Kombinieren Sie Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i elektronische Mehrkanalpipetten mit unserem verstellbaren Pipettenständer zu einem ökonomischen halbautomatischen System zur schnellen Entwicklung und Anwendung massenspektrometrischer Immunassays (MSIA). Jede Novus i enthält ein individuelles MSIA-Menü für eine weitere Vereinfachung der Pipettenprogrammierung, welches zu MSIA-Anwendungen komplementär ist.
Eigenschaften:
  • Vereinfachen Sie MSIA-Methoden unter Verwendung von Finnpipette Novus i Pipetten auf dem Pipettenständer
  • Neue Software ermöglicht mit einmaliger Betätigung des Auslösers von 1 bis 999 Aufnahme- und Abgabezyklen
  • Gleichzeitiges Aufladen des Akkus, während die Pipette auf dem verstellbaren Pipettenständer zur Probenverarbeitung eingesetzt wird
  • Die Pipettierfunktionen umfassen u. a. Vorwärts-, Rückwärts-, Verdünnungs- und schrittweises Pipettieren, Mischen, sequenzielle Stufenpipettierung sowie neun Ansaug-/Dispensiergeschwindigkeiten
Kompatibel mit:
Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.'S™ (separat zu bestellen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Finnpipette Novus i einstellbarer Pipettenständer
Produkttyp Pipette Stand
Enthält Nur Pipettenständer
Produktlinie Finnpipette Novus i