Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon-Pipettenspitzen
Artikelnummer. 10415012
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
250 μl
1000 μ l
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10415012 1000 μ l 50 Stück
10115582 10 μl 100 Stück
10125582 250 μl 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 10415012
Marke: Thermo Scientific™ 94053300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie PCR- und andere Reinheitsanwendungen mit diesen Biocon Pipettenspitzen durch, zertifiziert frei von Endotoxin, DNA, DNase und RNase.
Führen Sie PCR- und andere Reinheitsanwendungen mit Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipettenspitzen durch, zertifiziert frei von Endotoxin, DNA, DNase und RNase.
  • Einzeln verpackt
  • Drei Modelle im Volumenbereich 0,2 bis 1000μl Garantiert Endotoxin-, DNA-, DNase- und RNase-frei Gamma-Strahlung (amw: würde ich vorziehen da in anderen Bereich Gamma-bestrahlt usw.)
  • Werden mit Qualitätszertifikat geliefert
  • Geeignet für die PCR und anderen molekularbiologischen Applikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Finntip Biocon 1000, 100 – 1000 μl, 50/Box
Volumen (metrisch) 1000 μ l
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Modell Finntip BioCon 1000
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific FinnTip BioCon 1000
Produktlinie Finntip Biocon
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.