Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon-Pipettenspitzen
Beschreibung
Führen Sie PCR- und andere Reinheitsanwendungen mit Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipettenspitzen durch, zertifiziert frei von Endotoxin, DNA, DNase und RNase.
- Einzeln verpackt
- Drei Modelle im Volumenbereich 0,2 bis 1000μl Garantiert Endotoxin-, DNA-, DNase- und RNase-frei Gamma-Strahlung (amw: würde ich vorziehen da in anderen Bereich Gamma-bestrahlt usw.)
- Werden mit Qualitätszertifikat geliefert
- Geeignet für die PCR und anderen molekularbiologischen Applikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Finntip BioCon 10 , 0,2 bis 10 ul ; 100/Box |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Modell | Finntip BioCon 10 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific FinnTip BioCon 10 |
| Produktlinie | Finntip Biocon |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.