Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Product Code. 11708194
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Farbcode:
Blau
Gelb
Orange
Rosa
Türkis
Verpackung:
10 x 96/Rack
1000/Beutel
1536 Spitzen
1632 Spitzen
1920 Spitzen
20 x 96 Spitzen
2016 Spitzen
960 Spitzen
960 tips
Fit for Purpose:
Nicht steril
Steril & PCR-fähig
Zertifizierte Qualität
Zertifizierte Qualität
Unit Size:
1 Set
1000 Stück
1536 Stück
1920 Stück
960 Stück
Product Code. Volumen (metrisch) Farbcode Verpackung Fit for Purpose unitSize
11708194 300 μl Orange 1920 Spitzen Zertifizierte Qualität 1920 Stück
11883420 10 μl Rosa 1000/Beutel Zertifizierte Qualität 1000 Stück
11863420 10 μl Rosa 10 x 96/Rack Zertifizierte Qualität 960 Stück
11893420 200 μl Gelb 960 tips Zertifizierte Qualität 960 Stück
11873420 10 μl Rosa 10 x 96/Rack Steril & PCR-fähig 960 Stück
11803430 200 μl Gelb 960 Spitzen Steril & PCR-fähig 960 Stück
11893430 200 μl Gelb 2016 Spitzen Nicht steril 1 Set
11883430 10 μl Rosa 20 x 96 Spitzen Zertifizierte Qualität 1920 Stück
11803440 200 μl Gelb 1920 Spitzen Zertifizierte Qualität 1920 Stück
11813430 200 μl Gelb 1000/Beutel Zertifizierte Qualität 1000 Stück
11738184 300 μl Orange 960 Spitzen Zertifizierte Qualität 960 Stück
11748184 300 μl Orange 960 Spitzen Steril & PCR-fähig 960 Stück
11798184 300 μl Orange 2016 Spitzen - 1 Set
11842703 300 μl Orange 1000/Beutel Zertifizierte Qualität 1000 Stück
11458479 1000 μl Blau 960 Spitzen Zertifizierte Qualität 960 Stück
11892703 1000 μl Blau 960 Spitzen Steril & PCR-fähig 960 Stück
11865863 1000 μl Blau 1632 Spitzen - 1 Set
11875863 1000 μl Blau 1536 Spitzen Zertifizierte Qualität 1536 Stück
11872703 1000 μl Blau 1000/Beutel Zertifizierte Qualität 1000 Stück
10059682 1200 μl Türkis 960 Spitzen Zertifizierte Qualität 960 Stück
11742245 1200 μl Türkis 960 Spitzen Steril & PCR-fähig 960 Stück
11813440 1200 μl Türkis 1632 Spitzen - 1 Set
11823440 1200 μl Türkis 1536 Spitzen Zertifizierte Qualität 1536 Stück
10774994 1200 μl Türkis 1000/Beutel Zertifizierte Qualität 1000 Stück
24 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11708194
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 94060517
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sorgen Sie mit dem Pipettiermodul für mehr Genauigkeit und Präzision bei der Versiegelung.
Gewährleisten eine bessere Abdichtung für höhere Genauigkeit und Präzision. Bei den Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ speziellen Pipettenspitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) erheblich verringert wird.
Vorteile
  • Hervorragend geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten
  • In sechs Volumenbereichen erhältlich: 0,2 bis 10 μl, 1 bis 200 μl, 5 bis 300 μl, 100 bis 1000 μl, 50 bis 1200 μl und 10 ml
  • Die sterilen Spitzen werden in vakuumverpackten sterilisierten 10 × 96-Gestellen geliefert und sind zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
  • Platzsparende Nachfüllpackungen
Weichere Spitze
  • Bei diesen weichen Spitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) deutlich verringert wird
  • Sie gewährleisten zudem eine bessere Abdichtung und sorgen somit für höhere Genauigkeit und Präzision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung Finntip Flex 300, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung
Volumen (metrisch) 300 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Orange
Modell Finntip Flex 300
Länge (angloamerikanisch) 2,42 in.
Länge (metrisch) 6,15 cm
Format Nachfüllpackung
Verpackung 1920 Spitzen
Farbcode Orange
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinie FinnTip™ Flex
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Afficher plus Afficher moins
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.