Learn More
Integra Biosciences™ Fireboy Spritzschutzglocke aus Borosilikatglas
Beschreibung
- Für längeres Heizen oder um Hälse von grossen Erlenmeyer-Kolben abzuflammen, kann der FIREBOY plus optinonal mit einem langen Brennerkopf ausgerüstet werden. Der Schnellkupplungsmechanismus erlaubt ein schnelles Wechseln zwischen Flammensterilisation (kleiner Brennerkopf) und Heizapplikationen (langer Brennerkopf).
- Typ: Spritzschutzglocke aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Protector |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherheitsbunsenbrenner |
| Material | Borosilikatglas |