Learn More
Integra Biosciences™ Adapter für Gaskartuschen, FIREBOY™ CP250+
Verwenden Sie diesen Adapter, um Campingaz CP 250+-Gaskartuschen in Ihren tragbaren FIREBOY Sicherheitsbunsenbrenner™ einzusetzen.
Marke: Integra Biosciences™ 144051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Geeignet für FIREBOY™ tragbare Sicherheits-Bunsenbrenner
- Für Campingaz CP 25+ Kartuschen
Bestellinformation
ForUseWithEquipment
Spezifikation
Adapter | |
Campingaz CP 250+ 250 g Butan-Kartusche, FIREBOY Tragbarer Sicherheitsbunsenbrenner |