Learn More
Integra Biosciences™ Fireboy Windleitblech PLUS
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sicherheitsbunsenbrenner
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für längeres Heizen oder um Hälse von grossen Erlenmeyer-Kolben abzuflammen, kann der FIREBOY plus optinonal mit einem langen Brennerkopf ausgerüstet werden. Der Schnellkupplungsmechanismus erlaubt ein schnelles Wechseln zwischen Flammensterilisation (kleiner Brennerkopf) und Heizapplikationen (langer Brennerkopf).
- Typ: Windleitblech zum Einsatz in der sterilen Werkbank
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Windschutzscheibe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherheitsbunsenbrenner |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Haube |