Learn More
Cytiva Erststrang-cDNA-Synthesekit
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
55 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Beinhaltet
Massenhafte Erststrang-cDNA-Reagenzsmischungen (klonierte Maus Reverse Transkriptase, RNase-Inhibitor, RNase/DNase-freies BSA, dATP, dCTP, dGTP und dTTP in wässrigem Puffer), mRNA-Standard, DTT-Lösung, RNase-freies Wasser, pd(N)6 Primer und Nicht-IDT19 bifunktionaler Primer
- Vormontierte Massen-Reaktionsmischungen sparen Zeit und minimieren das Potenzial für Pipettierfehler
- Primer sind nicht in den vormontierten Reaktionsmischungen enthalten, sodass ein Primer der Wahl verwendet werden kann
- Zwei Primer sind im Kit enthalten
- pd(N)6 Primer (Random Hexamer) wird verwendet, um Bibliotheken für das Screening mit Antikörpern vorzubereiten, um die Darstellung von 5'-Enden von mRNAs mit signifikanter Sekundärstruktur zu erhöhen oder um mRNAs ohne Poly(A)-Schwanz zu kopieren
- Nicht-IDT18 bifunktionaler Primer kann zur selektiven Vorbereitung von mRNA mit Poly(A)-Schwanz und nach der Erststrang-Synthese auch als PCR-Primer verwendet werden
- Die Nicht-I-Restriktionsstelle, die sich am 5-Ende des Primers befindet, ist besonders nützlich für die anschließende gerichtete Klonierung von cDNA- und PCR-Produkten
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -15°bis -30 °C |
| Beschreibung | Entwickelt, um aus mRNA-Vorlagen vollständige Erststrang-cDNA zu erzeugen. Nach der Erststrang-cDNA-Synthese kann die Probe direkt für die In-vitro-Amplifikation mittels PCR oder für die Zweitstrang-Synthese mit der Gubler-Hoffman-Methode verwendet werden. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RT-PCR |
| Enthält | Großpackung Erststrang-cDNA-Reaktions-Mixe, mRNA-Standard, DTT-Lösung, RNase-freies Wasser, pd(N)6-Primer und NotI-(dT)18 bifunktioneller Primer |
| Anzahl Reaktionen | 55 |
| Produkttyp | Erststrang-cDNA-Synthesekit |
| Menge | 55 Reaktionen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- First-Strand cDNA Synthesis Kit, 55 reactions
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- UNKNOWN ACUTE-3 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 25.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.