Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Marker für vorgefärbte Proteine
Click to view available options
Menge:
500 μ l
Ausreichend für:
100 Beladungen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Besteht aus sechs aufgereinigten Proteinen, die kovalent an einen blauen Chromophor gekoppelt sind
- Optimiert für die Produktion gut definierter blauer Banden nach SDS-PAGE
- Wird in Gel-Ladepuffer geliefert
- 20 bis 118 kDa
Der kovalent gekoppelte Chromophor wirkt sich auf die Proteinmobilität aus; dieser vorgefärbte Marker sollte nur zur Annäherung des Molekulargewichts separierter Proteine verwendet werden.
Der vorgefärbte Proteinmarker ist für die Überwachung der Proteintrennung während der Elektrophorese ohne Färbung konzipiert. Er wird auch zur Überprüfung des Elektro-Blotting von Proteinen auf Membrane verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter |
| Form | Flüssig |
| Zusammensetzung | Geliefert in Puffer für Gel-Beladung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung der Proteintrennung während der Elektrophorese |
| Kitinhalt | <51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet |
| Menge | 500 μ l |
| Bereich | 20 to 118 kd |
| Lagerungsbedingungen | -20 °C |
| Ausreichend für | 100 Beladungen |